Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer
Product Code. 11705603
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Brown
Clear
Gold
Gray
Green
Light Blue
Ochre
Pink
Purple
Sky Blue
Tan
Unit Size:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11705603
Brand: Brady™ 142342
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Tekniske data
Certifications/Compliance BS5609:1986 Section 2 and section 3
Description BMP71 Label Printer Tapes
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Blue
Finish Gloss
Material Vinyl (B-595)
Product Type Tape
For Use With (Application) Labeling pipes, walls, equipment, windows
For Use With (Equipment) BMP™71 Printer
Labels per Row 1
Quantity 1 Ea.
Size (English) 50 ft. x 1 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 2.54 cm (50 ft. x 1 in.)
Length (English) 50 ft.
Length (Metric) 15.24 m
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 2.54 cm
Height (Metric) 15.24 m
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.