Learn More
VEE GEE Brix Hydrometer with Thermometer (°C)
The Brix Hydrometer with °C Thermometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).
Marca:  VEE GEE 6601TS-3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836443
  • 67.15 EUR / Each
Estimated Shipment: 30-01-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Subdivisions: 1.0°
  • Approx. Length: 370 mm
  • Thermometer Range: 0 to 50°C
  • Thermometer Subdivision: 1°C
  • Thermometer Liquid Fill: Safety Blue
Especificaciones
Especificaciones
Brix Hydrometer
37 cm
Glass
0°C to 50°C
19 to 31°
32°F to 122°F
20°C (68°F)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales