Learn More
Bromine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M Br2, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7122093 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Unit Size:
Each
Pack of 6
Product Code. 15655190
Brand: Honeywell-Fluka 380401EA
Request Bulk or Custom Format
for 1L standard solution, 0.05 M Br2
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7726-95-6
Molecular Formula Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC Name molecular bromine
SMILES [Br-]
Tekniske data
Quantity 1 Pc.
MDL Number MFCD00010896
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 159.81g/mol
Density 1.307g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Bromine concentrate
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine concentrate
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Carcinogenicity Category 1B
Faresætning
  • H350-May cause cancer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contains : potassium bromate, Potassium bromide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.