Learn More
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
25.15 EUR - 93.25 EUR
Spécification
Physical Form Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
10293862
Afficher les documents
Fisher Chemical
J/2885C/05
1 Ampule This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10615112
Afficher les documents
Fisher Chemical
J/2885C/90
6 Ea. This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
Spécification
Spécification
Liquid
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis