Learn More
Butan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10600331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Packaging:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10600331
Marca: Fisher Chemical B/4800/21
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Butan-1-ol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL Number 2964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name butan-1-ol
SMILES CCCCO
Specifica
Melting Point -89°C
Color Colorless
Boiling Point 117.6°C
Quantity 5 L
Packaging Metal Can
Physical Form Liquid
Vapor Pressure 6.7mbar at 20°C
Viscosity 2.95 mPaS ( at 20°C)
Formula Weight 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 3
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato