Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus
Product Code. 15204568 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Includes:
1 Deck
5 Decks
9 Decks
Unit Size:
Each
Product Code. 15204568
Brand: Wheaton™ WSBMR5050C
Only null left
Add to basket
Add to basket
Spezifikation
Speed Range 0.25 to 8.1 rpm
Electrical Requirements 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Voltage 100/240 V
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Wattage 35 W
Certifications/Compliance CE, CSA, UL
Frequency 50/60 Hz
Model C Model
For Use With (Application) For laboratory, pilot plant and production cell culture installations
Humidity Range 80% up to 31°C
Includes 5 Decks
Packaging Quantity 1 Ea.
Spacing 17.7 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt