Learn More
C5aR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 21316-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16830925
  • 145.00 EUR / 20µL
Description
Natural killer (NK) cells in teleosts and their evolutionary homologue are a subpopulation of lymphocytes with properties that distinguish them from either B- or T-cells. NK cells are important effectors of innate immunity where they release cytokines, which in turn up-regulate other immunological functions. Monoclonal antibodies have been used to identify different surface antigens present on NK cells. These surface antigens have not only been used to identify NK cells, but also their functionally distinct subsets. The Cluster of Differentiation (CD) nomenclature was established to standardize the naming of NK cells.
Specifications
Specifications
C5aR
Polyclonal
Unconjugated
C5AR1
C5A, C5a R, C5aR, C5AR1, C5R1, CD88
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
113959, 12273, 728
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P21730, P30993, P97520
C5ar1
C5aR Fusion Protein Ag15968
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.