Learn More
OHAUS™ Centrifuge Adapter
Adapter accessory for Centrifuge Multi models
Brand:  OHAUS™ 30559420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16692784
  • 190.00 EUR / Pack of 2
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Adapter for various Centrifuge Multi models
  • Various capacities available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adapter
Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V
RB x2
3 x 50 mL
Depth 29 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales