Learn More
Chlorate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. p-7083607 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12902105
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical A 011 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molecular Formula ClO3-
Specifikationer
Packaging Bottle
Physical Form Liquid
Concentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantity 100 mL
Chemical Name or Material Chlorate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.