Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Separation Column
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTS Separation Columns come in a variety of capacities for solvents heavier than water.
Brand:  Macherey-Nagel™ 730714
 View more versions of this product
Product Code. 12854431
  • 201.00 EUR / Pack of 100
Estimated Shipment: 04-02-2025
Description
  • Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
  • Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
  • The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis. 
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
  • PTS for solvents heavier than water, e.g., for trichloromethane, dichloromethane maximum size 150 mL
Especificaciones
Especificaciones
6 mL
SPE
Chromabond PTS
Phase Separation Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado