Learn More
Chromium(VI) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390939
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chromium(VI) oxide is widely used in chromium electroplating, and as protective coatings in corrosion/oxidation resistance of metals. It is also employed in CDs and DVDs. It is useful as an oxidant in Jones oxidation in acetic acid or acetone. It is used in the oxidation of primary alcohols into carboxylic acids, and secondary alcohols into ketones. With phosphoric acid, it is used as a stripping agent for anodic coatings of all types and in the production of syntheric rubies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Molecular Formula CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
MDL Number MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Boiling Point 250°C (decomposition)
Melting Point 196°C
Color Red
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
UN Number UN1463
Merck Index 14,2235
Solubility Information Very soluble in water. Soluble in sulfuric,nitric acid,acetic acid,and acetone.
Formula Weight 99.99
Percent Purity 99.9%
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.7 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Chromium(VI) oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt