Learn More
Hirschmann™ Class A Measuring Cylinders, Amber Graduation
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Amber Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Brand:  Hirschmann™ 2210175
 View more versions of this product
Product Code. 12751528
  • 29.05 EUR / Pack of 2
Estimated Shipment: 20-01-2025
Description
  • With spout, main point ring amber stain graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifications
Specifications
Hexagonal
Round
A
±0.5 mL
Glass
1 mL
Brown
DIN EN ISO 4788
200 mm
Graduated Measuring Cylinder
50 mL
0.5
Certificates
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt