Learn More
BRAND™ Class B Polypropylene Volumetric Flask
Product Code. 10258020 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10258020
Marque: BRAND™ 36048
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High clarity polypropylene construction. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • High clarity polypropylene construction
  • Includes polypropylene stopper
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 60°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • Height = Height without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibration To contain (TC, in.)
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042
Closure Material Polypropylene
Capacity (Metric) 250 mL
Material Polypropylene
Height (Metric) 225 mm
Limit of Error ±0.30 mL
No. per Pack 1
Temperature Range (Metric) Up to 60°C
Tolerance ±0.30 mL
Autoclavable Autoclavable
Class B
Closure Type Stopper
Closure Size NS 19/26
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis