Learn More
Novus Biologicals™ Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantity:
2 Vials
Conditionnement:
Pack of 2
Description
The Colon Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Colon |
| Quantity | 2 Vials |
| Host Species | Human |
| Content And Storage | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu