missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Half-Area Microplate
GREENER_CHOICE

Color:White; Sterility:Sterile; Lid:Without Lid

Brand:  Corning™ 3886

Product Code. 10184302

  • 1245.41 EUR / Pack of 100
Estimated Shipment: 27-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation

    Spezifikation

    Half-Area
    0.16 cm2
    25/Pk., 100/Cs.
    Standard automated handling and detection systems
    190 μL
    25 to 125 μL
    Cell Culture
    Homogenous and cell based assays
    25/Pk.
    Clear
    With Lid
    8 x 12
    White, Clear Bottom
    Polystyrene
    96
    Sterile
    Flat Bottom (F-well)
    100/Cs.
    100/Cs.
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Produktzertifizierungen
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt