Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Glass Multiwell Culture Slide
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Marke:  Corning™ 354557
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10219841
  • 478.00 EUR / Pack of 12
Estimated Shipment: 31-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
  • Promotion of cell attachment and spreading
  • Rapid expansion of cell populations
  • Serum-free or reduced serum culture
  • Cell adhesion assays
  • Improving survival of primary cells in culture
Source
  • Rat tail tendon
  • Quality Control
    • Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
    • Tested and found negative for bacteria and fungi
    • Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
    Storage
  • 4°C to 30°C under dry conditions.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Glass
    Adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
    12/Cs.
    4
    Culture Slide
    3/Pk.
    Collagen I
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt