Learn More
Corning™ DeckWorks™ Bulk Pipet Tips
Compatible with DeckWorks racks and packaged in resealable polyethylene bags
Brand:  Corning™ 4112
 View more versions of this product
Product Code. 11383635
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Corning DeckWorks bulk pipet tips are compatible with DeckWorks racks and packaged in resalable polyethylene bags. Tip sizes include 10 μL, 200 μL, and 1000 μL and offer ­maximum savings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1 to 200 μL
Yellow
Round
Single-use
Yes
Polypropylene
Non-sterile
Help reduce the production and waste of plastic materials
Bulk
DeckWorks™ Racks
DeckWorks
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis