Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve, Threaded
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Includes:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 60
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation, laboratory flange LF and withdrawal valve. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifikationer
Specifikationer
| Description | DURAN™ Tubing |
| Capacity (Metric) | 3 L |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 430 mm |
| Includes | Laboratory Flange 150 |
| Product Type | Reaction vessel |
| Shape | Cylindrical |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering