Learn More
Cytochalasin D, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18782574
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disrupts actin filament function
Potent disruptor of actin filament function. Alters tight junction permeability. Unlike cytochalasin B (Cat. No. 5474), does not inhibit monosaccharide transport across the plasma membrane.
Identificadores de productos químicos
CAS 22144-77-0
Molecular Formula C30H37NO6
Molecular Weight (g/mol) 507.627
InChI Key SDZRWUKZFQQKKV-DKLHZCHASA-N
Synonym cytochalasin d
PubChem CID 131668624
SMILES CC1CC=CC2C(C(=C)C(C3C2(C(C=CC(C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)NC3CC4=CC=CC=C4)C)O
Especificaciones
Quantity 1 mg
Formula Weight 507.63
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Cytochalasin D