Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks
Artikelnummer. 10199410
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
1 L
2 L
3 L
Cap Lid Type:
Blue-coated Metal Cover
Stainless Steel Cover
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10199410
missing translation for 'mfr': KGW Isotherm™ 1222
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For the storage and transport of temperature-sensitive goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
  • Cooling of small samples
  • Silver-plated and evacuated
  • Flexible applications in the laboratory
  • Includes handle made from aluminum
  • Includes insulated lid, held by two spring clips
  • Available with either blue-coated metal cover or stainless steel cover
Spezifikation
Cap Lid Type Stainless Steel Cover
Diameter (Metric) Outer 160mm
For Use With (Application) Cooling of small samples
Height (Metric) Inner 170mm
Height (Metric) 245mm
Includes Insulated lid, held by two spring clips, handle
Capacity (Metric) 2 L
Diameter (Metric) Inner 138 mm
Material Borosilicate Glass
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt