Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Detachable Thermocouple Probes
Tienda Cole Parmer Productos
Click to view available options
Depth (Metric):
17 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
Each probe comes with a color coded ANSI mini connector: type J-black, type K-yellow, type T-blue and type E-purple. Response Time: 2 seconds or greater.
Especificaciones
Especificaciones
| Temperature (Metric) | -150°C to +649°C |
| Height (Metric) | 90 mm |
| Depth (Metric) | 17 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido