Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginine hydrochloride
Product Code. 15484029
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism
Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32042-43-6
Molecular Formula C6H15ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 210.662
MDL Number MFCD00064549
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
IUPAC Name 2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifications
Color White
Quantity 5 g
Formula Weight 210.67
Physical Form Powder
Chemical Name or Material DL-Arginine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato