Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Mobile Unit Kits
Product Code. 15916991
Click to view available options
Width (English):
18 in.
21 in.
24 in.
Width (English) Shelf:
18 in.
21 in.
24 in.
Finish:
Chrome
Heavy Polymer
Metroseal Green Epoxy
Stainless Steel
missing translation for 'unitSize'
Each
Product Code. 15916991
missing translation for 'mfr': Metro™ LBTM24C
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kit provides components for shelving units that fit on tracks for added mobility
  • For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ and MetroMax i™ shelving systems
  • Kit includes eight 74 in. (188cm) high -UP posts, four V-groove casters; one stainless steel center channel caster assembly, donut bumpers, tie bar brackets and other hardware
Order Info
Order one kit per double-deep system. Shelves are sold separately.
Spezifikation
Product Type Mobile Unit Kit
Finish Chrome
For Use With (Equipment) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ shelving system
Includes Eight 74 in. high up posts, four V-groove casters, one Stainless Steel center channel caster assembly, donut bumpers, tie bar brackets and other hardware
Width (English) Shelf 24 in.
Width (English) 24 in.
Width (Metric) Shelf 61 cm
Width (Metric) 61 cm
Material Steel
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt