Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bloom Test Vessel
Product Code. 15241649 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Material:
Borosilicate Glass (3.3)
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 15241649
Brand: DWK Life Sciences 211250105
Only null left
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The Bloom test glass is used to determine the gelatinous strength (determination of the Bloom value).
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility. In the fields of food technology and pharmaceutical technology, the gelling power of gelatine (gelatine strength) is described. For this purpose, the gelatine is poured into a specific shape, which is used to determine the Bloom value. A Bloom test glass is required for this step.
  • Thick-walled and therefore particularly resistant to mechanical stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Base 59 mm
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) Performing a Bloom test to measure the strength of a gel or gelatin
No. per Pack 10/Pk.
Autoclavable Autoclavable
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato