Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Three-Neck Round Bottom Flasks, Side Necks Angled
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Socket Joint:
14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Acc. to DIN 12394
- Two side necks at 20° angles
- With conical ground joints, featuring high taper accuracy and excellent tightness
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Socket Joint | 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
| Bottom Shape | Round |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur