Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube with two Hose Connections
For attaching to a wide variety of apparatus.
Brand:  DWK Life Sciences 286021604
314.45 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15874508
  • 340.00 EUR / Pack of 500
Estimated Shipment: 16-01-2025
Description
Hoses can be connected to laboratory apparatus via DURAN™ tube nozzles. There is always a risk of injury due to glass breakage when dismantling tightly fitted hoses from glass olives. DWK therefore recommends the use of DURAN™ glass threads with plastic nozzles.
  • Hose olives enable the connection of hoses to laboratory apparatuses
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500/Pk.
For attaching to various apparatuses; Installation in different apparatus possible
Tube with Connections
7 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato