missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eurofins DiscoverX DUSP22 Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
250 μg
Unit Size:
10µg
250µg
Descripción
DUSP22 activates the Jnk signaling pathway. It dephosphorylates and deactivates p38 and stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinase (SAPK/JNK) (By similarity)
GenBank NM_020185.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulation | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molecular Weight (g/mol) | 47.3 kDa |
| Quantity | 10 μg |
| Species | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Protein Tag | N-terminal GST |
| Expression System | Recombinant enzyme expressed in E. coli cells |
| Protein Form | Full-length |
| Purity or Quality Grade | ≥70% |
| Protein | DUSP22, active |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido