Learn More
Abeba™ Dynamic 7310 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 pair
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Smooth leather white
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | White |
| Material | Leather |
| Size | 43 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 7310 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu