Learn More
Dynamin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-76558-25ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dynamin Polyclonal specifically detects Dynamin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| Dynamin | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL | |
| DNM, dynamin 1, dynamin-1, EC 3.6.5.5 | |
| Rabbit | |
| 25 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide | |
| DNM1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: PVDDSWLQVQSVPAGRRSPTSS | |
| RUO | |
| 1759 | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto