Learn More
MMM Medcenter™ ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection
Features wide temperature range, exact and reliable course of simple drying processes and materials heating. MMM Medcenter ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection produces no noise and provides a very soft air convection within the chamber.
Brand:  MMM Medcenter™ MC000700
 View more versions of this product
Product Code. 10217800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
  • Working temperature: 5°C above ambient temperature up to 250°C/300°C
  • Stainless steel interior
  • 3 adjustable programs
  • RS 232 – interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 99 hours 59 minutes
  • Digital safety thermostat
  • Manual control of the air exhaust flap
  • Programme cycles
Certifications
CE Marked
Specifications
Specifications
CE
250°C
LED
19 (Maximum), 2 (Supplied)
760 mm
790 mm
404 L
Drying Oven
100 kg
540 x 540 x 1410 mm
1910 mm
50/60 Hz
Certificates
View accessory products
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt