missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELN-441958, MedChemExpress

Product Code. 16462417
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16462417

Brand: Medchem Express HY15043

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.

ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.

Specifications

Chemical Name or Material ELN-441958
CAS 913064-47-8
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C29H29ClN4O2
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (199.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(CN(C3=CC=CC(C(N4CCC5(CCN(C6=CC=NC=C6)CC5)CC4)=O)=C3)C2=O)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 501.02
Formula Weight 501.02
Percent Purity 99.84%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato