Learn More
Day Impex™ Enamelled Steel Container
Product Code. 11766399
Click to view available options
Capacity (Metric):
200 mL
700 mL
750 mL
1 L
1100 mL
1500 mL
2 L
3 L
4500 mL
10 L
Height (Metric):
215mm
228mm
268mm
275mm
280mm
285mm
290mm
330mm
350mm
445mm
Unit Size:
Each
Product Code. 11766399
Brand: Day Impex™ 200011
Only null left
Add to basket
Add to basket
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
  • Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
  • Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Spécification
Diameter (Metric) Outer 116mm
For Use With (Application) Use for liquid gas or as a cold trap
Height (Metric) Inner 185mm
Height (Metric) 228mm
Includes With lid and handle
Capacity (Metric) 1 L
Depth (Metric) Interior 185 mm
Diameter (Metric) Inner 85 mm
Material Enameled Steel
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis