Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7084488 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Capacity:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Readability:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
missing translation for 'unitSize'
1 unit
Calibration:
Internal
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16344698
missing translation for 'mfr': Sartorius™ BCE2231S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Entris™ II Essential line of balances offers highly accurate results via monolithic weigh cell technology, fastest stabilization time in its class using state-of -the-art weighing sensors and high chemical resistance.
  • High quality standards engineered in Germany
  • Excellent repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection
  • Rugged design weighs up to a pre-set amount
  • High chemical resistance
  • Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
  • Prevents cross contamination
  • Wipe-clean design
  • Easy-to-remove parts
  • Effective draft shield
  • Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
  • Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
  • Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
  • Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
  • Plug-and-play convenience
  • Data output for dynamic weighing applications
  • Easily adapts to your ambient conditions
  • 12 built-in applications
  • GLP / GMP compliant printout
  • Modern connectivity methods
  • Password protection for secure operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance CSA number 80000336/CE certificate
Connection Type 9 Pin USB C
Capacity 220 g
Display Type Intuitive Graphic Touch Technology
Readability 1 mg
Includes Pan support, Frame draft shield, Power supply unit with country-specific AC adapters, Operating Instructions, Shock absorber
Material PBT, Glass, Stainless Steel
Model Electronic Toploading Balances
Repeatability 1 mg
Stabilization Time 1 sec.
Type No Internal Calibration
Length (Metric) 317 mm
Width (Metric) 219 mm
Height (Metric) 345 mm
Weight (Metric) 8.10 kg
Electrical Requirements 100 to 240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class I
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt