Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, Mechanical Single-Channel Pipettes with Fixed Volume
GREENER_CHOICE
Product Code. 15753469 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
Accuracy:
±0.6%
±0.7%
±0.8%
±1%
±1.2%
Color:
Blue
Gray
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15753469
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 3124000113
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Resistant to chemical, thermal, and mechanical stress
  • Control button and ejector's low operating force are positioned for ergonomics
  • 4-digit, magnifying-shape volume display Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes Ultra light PerfectPiston™ piston system constructed of chemically resistant Fortron™ Quick connection clip allows removal of lower part in two quick steps (not in 10μL pipetters) Spring loaded tip cone promotes tight fit to the tip Color indicates pipetter's volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accuracy ±0.6%
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
For Use With 1000 μL Pipette Tip
Type Fixed Volume Pipette
Volume (Metric) 500 μL
For Use With (Equipment) 1000μL Pipette tip
Includes Spring loaded tip cone, ejector, blue operating button
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt