Learn More
Ethanol, 95% (v/v), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
5 L
25 L
Packaging:
Amber glass bottle
Metal can
Unit Size:
1 L
25 L
5 L
Especificaciones
Especificaciones
| Packaging | Metal can |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | C2H6O |
| Color | Colorless |
| Melting Point | -114°C |
| Boiling Point | 78°C |
| Quantity | 25 L |
| Formula Weight | 46.07g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol (95% v/v)
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido