Learn More
Ethyl hydrogen malonate, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419910
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1071-46-1
Molecular Formula C5H8O4
Molecular Weight (g/mol) 132.115
MDL Number MFCD00020490
InChI Key HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC Name 3-ethoxy-3-oxopropanoic acid
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Color Yellow
Density 1.119 g/mL
Boiling Point 106°C (3 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Linear Formula HO2CCH2CO2CH2CH3
Refractive Index 1.4295
Quantity 25 g
Beilstein 1758845
Solubility Information Miscible with water,chloroform and other solvents.
Formula Weight 132.12
Percent Purity ≥90%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl hydrogen malonate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado