Learn More
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), -10 mesh
Produktkode 10616232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10616232
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 199600050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-92-7
Molecular Formula Cl3Eu·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 366.4
MDL Number MFCD00149701
Tekniske data
Melting Point 850.0°C
Color White
Physical Form Crystals
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.90%
Linear Formula EuCl3·6H2O
Merck Index 10, 3854
Solubility Information Solubility in water: soluble
Formula Weight 366.4
Percent Purity 99.9%
Grade Trace Metal Basis
Packaging Glass bottle
Specific Gravity 4.89
Density 4.8900g/mL
Chemical Name or Material Europium(III) chloride hexahydrate, 99.9%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.