Läs mer
Fisherbrand™ EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids
Produktkod. 16544251 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
1 L
2.5 L
4 L
9 L
Color:
Blue
Green
Purple
Includes:
Bucket with Lid
Pan with Lid
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16544251
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
removable lid.
Fisherbrand™EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids provide excellent insulation for any benchtop cryogenic application, without the mess!
  • Sweat-proof ethylene vinyl acetate will not leak
  • Compatible with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
  • Bases and lids feature glove-friendly handles
  • Cleanup is quick and easy with molded pour spouts
Specifikationer
For Use With (Equipment) Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
Includes Bucket with Lid
Description Bucket with Lid
Material EVA
Type Cryo-Safe Cold Box
Quantity 1
Color Purple
Capacity (Metric) 2.5 L
Autoclavable Not Autoclavable
Temperature Control No
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.