Learn More
Kartell Eye Wash Station (German Version)
Emergency eye wash station moulded in strong high-impact PS. The directions are clearly printed on the support rack and the bottle - to be bought separately - can be filled with distilled water or other medicated liquid for ophthalmic use.
Marke:  Kartell 0238700
Artikelnummer. 18037821
  • 369.00 EUR / Pack of 10
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Emergency eye wash station moulded in strong high-impact PS
  • The directions are clearly printed on the support rack and the bottle can be filled with distilled water or other medicated liquid for ophthalmic use
  • The head has an air-vent valve to assure air refill of free space in the bottle thus preventing draw back of contaminated wash into the bottle
  • A perforated spray plate in the cup centre breaks up the stream to give the eye a gentle wash
  • A drain tube releases waste
Spezifikation
Spezifikation
Green
Wall
Non-sterile
Polystyrene
Eye Wash Station
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt