Learn More
Eye Wash Station
Product Code. 12980475
The 1997 Approved Code of Practice states that Where tap water is not readily available for eye irrigation, at least 1L of sterile water or sterile normal saline 0.9% in sealed disposable containers should be provided.
Code produit. 12980475
Marque: Safety First E481
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The 1997 Approved Code of Practice states that Where tap water is not readily available for eye irrigation, at least 1L of sterile water or sterile normal saline 0.9% in sealed disposable containers should be provided.
Keep the Eye Wash Station Refill on hand per the 1997 Approved Code of PracticeP L74 regulation for contingency supplies in case of emergency.
  • Wall mountable
  • Integrated mirror
  • Two 500mL bottles
Spécification
Includes Two 500 mL Bottles and Mirror
Product Type Eyewash Station
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis