Learn More
Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 10341011 Shop All Corning Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Culture Area:
12.5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm²
75 cm2
Closure Type:
Plug Seal
Vented
Neck Style:
Canted
Straight
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 30
Pack of 40
Pack of 60
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10341011
Brand: Falcon™ 353082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Manufactured from optically clear virgin polystyrene for easy viewing of sample or cells. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks features vacuum-gas plasma tissue culture treatment to ensure consistent growth surface.
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (English) 2.36 oz.
Closure Material Polyethylene
Capacity (Metric) 70 mL
Material Polystyrene
For Use With (Application) For enhanced cell attachment and growth
Neck Style Canted
No. per Case 200/Cs.
No. per Pack 20/Pk.
Shape Rectangular
Surface Coating TC-Treated
Sterility Sterile
Bottom Shape Rectangular
Closure Type Plug Seal
Culture Area 25 cm2
Visa mer Visa mindre
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.