Learn More
Thermo Scientific™ Pfu DNA Polymerase
Product Code. p-4521337 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
Pfu DNA Polymerase
Pfu DNA Polymerase (recombinant)
Quantity:
100U
500U
Unit Size:
100 units
500 units
Product Code. 10631231
Brand: Thermo Scientific™ EP0571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Optimize PCR applications requiring high fidelity with this highly thermostable DNA polymerase.
Pfu DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase from the hyperthermophilic archaeum Pyrococcus furiosus. The enzyme catalyzes the template-dependent polymerization of nucleotides into duplex DNA in the 5’→3’ direction. Pfu DNA Polymerase also exhibits 3’→5’ exonuclease (proofreading) activity that enables the polymerase to correct nucleotide incorporation errors. It has no 5’→3’ exonuclease activity.
Highlights
  • Eight times more accurate than Taq DNA polymerase
  • Highly thermostable – remains 95% active after 2 hours incubation at 95°C
  • Generates blunt-end PCR products
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescently-labeled nucleotides)
  • Increased PCR yields with native Pfu DNA Polymerase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Pfu DNA Polymerase
Quantity 100U
For Use With (Application) High-fidelity PCR, Standard PCR, Cloning, RT-PCR, Site-directed Mutagenesis
Thermostability remains 95% active after 2 hours incubation at 95°C
Includes 0.6mL 10X Pfu Buffer with (NH4)2SO2, 0.60mL 10X Pfu Buffer with MgSO4 and 0.06mL 25mM MgSO4
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt