Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. 11712584
Click to view available options
Volume (Metric):
500 μL
1250 μL
2.5 mL
5 mL
12.5 mL
25 mL
50 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 25
Pack of 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11712584
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9404213
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Integrate Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper Pipette Tips with the Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper Pipetter.
Integrate Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips with the Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
  • Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (Metric) 12.5 mL
Volume (Metric) Dispensing 250, 500, 750, 1000, 1250 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Certifications/Compliance ISO 9001, ISO 14001
Format Individually Wrapped
For Use With (Equipment) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Product Line FinnTip
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis