Learn More
Fisherbrand™ Finnpipette™ II Adjustable-Volume Pipetters
Fully autoclavable for absolute sterility
Brand:  Fisherbrand™ 4500520
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Calibration certificate, in-lab calibration tool.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Eleven models with adjustable volumes ranging from 0.2μL to 10mL. Large, color-coded thumb button allows fast, accurate volume setting that is digitally displayed and easy to read, even when pipetter is in use.
  • Fast-dial system allows 0.1μL fine adjustment
  • Microsize pipetters include “super blow-out” feature that ensures a high level of precision and accuracy at low-volume settings
  • Telescopic piston boosts the power of the blow-out step, preventing the capillary action that can hinder delivery of residual liquid
  • Soft-touch tip ejection — a gearing mechanism that produces increased downward force for tip release — also helps relieve hand stress
  • Reverse pipetting mode allows pipetting of viscous and surface-active solutions
  • Entire pipetter can be autoclaved
  • Lightweight, ergonomic design with modified finger rest and rounded handgrip
Información de órdenes
For optimum performance, use Fisherbrand SureOne™, Fisherbrand SureFit™ Ergo F tips or Finntip™ pipet tips from Thermo Scientific™.
Garantía
Three years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±1 to 0.6%
Blue
Sterile
100 to 1000 μL
Calibration certificate, in-lab calibration tool
Soft touch tip ejection
Autoclavable
Finnpipette™ II
Micro Pipette
Ergonomic
5μL
3 Years
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado