Learn More
Fisherbrand™ L-Shaped Cell Spreaders
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Quantity:
1/Pouch, 100 Pouches/Cs.
10/Pouch, 50 Pouches/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 500
Especificaciones
Especificaciones
| Disposable | Single-use |
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | Agar Culture Plate |
| Packaging | Individually Packaged |
| Quantity | 1/Pouch, 100 Pouches/Cs. |
| Shape | L-Shape |
| Material | Polypropylene |
| Product Type | Cell Spreader |
| Sterility | Sterile |
| For Use With (Application) | Ideal for even spreading of bacterial cultures, smooth spreading surface with slight upward angle reduces the risk of damaging agar sample |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido