Learn More
Fisherbrand™ Flask Clamp for Shaking Incubators
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
1000 mL Flasks
125 mL Flasks
125, 250, 500 mL Flasks
25 mL Flasks
250 mL Flasks
50 mL Flasks
500 ml Flasks
Unit Size:
Each
Tekniske data
Tekniske data
| Holds | 125 mL Flasks |
| Product Type | Flask Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | 16313226 |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion