Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sterile cleanroom facemasks feature an tyvek side extension for additional protection. Available with ties or double elastic headband fastening.
Marca:  Keystone Cleanroom Products S-1461XLG
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17775299
  • 3675.00 EUR / Pack of 500
Estimated Shipment: 11-03-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sterile cleanroom face masks
  • Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
  • Tyvek™ side extensions allow mask expansion to increase coverage and prevent unwanted facial skin exposure
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Ties
X-Large
12.25 x 4 in.
Class 100 (ISO 5)
Side Extension
12.25 in.
S-1461
10 cm
Blue
SMS
Sterile
Pleated
Single-use
Yes
31 cm
4 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali