Learn More
MULTIROIR Full Eurobox Container
Product Code. 17276890
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Color:
Blue
Gray
Red
White
Unit Size:
Each
Product Code. 17276890
Brand: MULTIROIR BA12005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Full Eurobox container with solid bottoms and solid walls, ideal for the storage and transport of goods
  • Full Eurobox container
  • The best quality / price ratio on the market
  • Solid bottoms and solid walls
  • Ideal for the storage and transport of goods
  • Stackable and high load capacity
  • Temperature resistant from -20 ° C to + 110 ° C
Specifications
Type Storage Box
Material Polypropylene
Color Gray
Shape Rectangular
Dimensions (L x W x H) 600 x 400 x 320 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis