Learn More
Fullerene powder, sublimed, 99.9+% C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11375027
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The optical absorption properties of C60 match solar spectrum in a way that suggests that C60-based films could be useful for photovoltaic applications. Because of its high electronic affinity it is one of the most common electron acceptor used in donor/acceptor based solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Molecular Formula C60
Molecular Weight (g/mol) 720.66
MDL Number MFCD00151408
InChI Key XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerene
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Color Black
Density 1.7 g/mL
Boiling Point 500°C to 600°C (sublimation)
Quantity 50 mg
UN Number UN1325
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Percent Purity ≥99.9%
Physical Form Powder
Assay C60
Chemical Name or Material Fullerene powder, Sublimed
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt