Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags with Septum
Artikelnummer. 11934918
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.5 L
1.2 L
Includes:
FEP On/Off Septum Valve
FEP On/Off Valve
FEP Septum Valve
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11934918
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1075006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
  • Made from 5 mil FEP fluoropolymer film, these flexible, sturdy bags are heat sealed on all four sides for complete chemical resistance and leak-proof operation.
  • They are inert to most chemicals and have low permeability which limits sample loss.
  • Available with either a nickel-plated, brass on/off valve that accepts 1/4 inch (6.4 mm) I.D. flexible tubing or with PTFE/silicone septum in polypropylene housing for use with a hypodermic needle.
  • These FEP bags are easy to use.
  • They can be stored for an unlimited period prior to use.
  • Applications include gas sample analysis, extracting air samples from smoke stack exhaust systems, monitoring air quality or calibrating instruments in the field.
  • Custom sizes and configurations available on request.
  • The bags are individually packaged.
  • All bags also available in a pack of 10, except 50 L size which is available in a pack of 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (English) 40.6 oz.
Capacity (Metric) 1.2 L
Color Clear
For Use With (Application) Gas and Liquid Sampling
Includes FEP On/Off Septum Valve
Material Silicone, Polypropylene
Temperature Range (English) 199.4°F
Temperature Range (Metric) 93°C
Length (English) 6 in.
Length (Metric) 152 mm
Width (English) 10 in.
Width (Metric) 254 mm
Product Type Gas Sampling Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt